Läs mer
DL-AP5 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-AP5 Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO5P.Na/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 219.03 |