Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-arabinos, 98+%
Produktkod. 11362337
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362337 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11362337 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L09895.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147-81-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
DL-Arabinos används i fysikalisk-kemiska studier för att mäta egenskaper som dielektrisk relaxation. Det kan användas vid kiral separation av sockerarter. DL-Arabinose, är en byggsten av polysackarid (CCPa-1) från svampen Coprinus comatus Gray, som har potentiell användning som naturligt antitumörmedel med immunmodulerande aktivitet. Arabinos används också som odlingsmedium för vissa bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-arabinos används i fysikalisk-kemiska studier för att mäta egenskaper som dielektrisk avslappning. Det kan användas vid kiral separation av sockerarter. DL-Arabinose, är en byggsten av polysackarid (CCPa-1) från svampen Coprinus comatus Gray, som har potentiell användning som naturligt antitumörmedel med immunmodulerande aktivitet. Arabinos används också som odlingsmedium för vissa bakterier.
Löslighet Lösligt i vatten
: 250 mg/5ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-81-9
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00135866,MFCD00135608,MFCD00135867,MFCD00135866
InChI-nyckel SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
LEDER OC1COC(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Arabinose
Smältpunkt 158°C to 160°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1723086
Merck Index 14,761
Löslighetsinformation Soluble in Water: 250mg/5ml.
IUPAC-namn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
Formel vikt 150.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.