missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-arabinos, MP Biomedicals™

Produktkod. 11457790 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457790 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11457790 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210070010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Arabinose
CAS 20235-19-2
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 10 g
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
Molekylvikt (g/mol) 150.13
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Formel vikt 150.1
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.