Läs mer
DL-Arabinose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Arabinose |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1 |
| Formel vikt | 150.0528 |