Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-arginin, 98 %
Produktkod. 11468137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468137 25 g 25g
11458137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468137 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17520.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7200-25-1 | C6H14N4O2 | 174,204 g/mol
DL-arginin används i syntesen av kreatin och polyaminer. DL-Arg används i fysikalisk-kemisk analys av aminosyrakomplexbildningsdynamik och kristallstrukturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
DL-arginin används vid syntes av kreatin och polyaminer. DL-Arg används i fysikalisk-kemisk analys av aminosyrakomplexbildningsdynamik och kristallstrukturer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7200-25-1
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.204
MDL-nummer MFCD00063117
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
PubChem CID 232
ChEBI CHEBI:29016
IUPAC-namn 2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Arginine
Smältpunkt ∼230 °C (dekomposition)
Beilstein 1725411
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 174.2
Känslighet Luftkänslig
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.