Läs mer
DL-Argininhydrat, TRC
Produktkod. 30313755
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30313755 500 mg
1 options
Produktkod. 30313755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA614345500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Arginine
CAS 7200-25-1
Molekylformel C6 H14 N4 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym DL-Arginine, Arginine (9CI, ACI), Arginine, DL- (8CI), (±)-Arginine, 2-Amino-5-(carbamimidamido)pentanoic acid, 2-Amino-5-(diaminomethylideneazaniumyl)pentanoate, 2-Amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid, 2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
LEDER NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-karbamimidamidopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.1117