Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-argininhydroklorid
Produktkod. 15484029
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484029 5 g 5g
15494029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484029 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61420.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Substrat för kväveoxidsyntes; inducerar insulinfrisättning via en kväveoxidberoende mekanism | CAS: 32042-43-6 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol
Substrat för kväveoxidsyntas; inducerar insulinfrisättning genom en kväveoxidberoende mekanism
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32042-43-6
Molekylformel C6H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.662
MDL-nummer MFCD00064549
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
IUPAC-namn 2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Arginine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 210.67
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.