Läs mer
Dl-Argininhydroklorid, TRC
Produktkod. 30374213
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30374213 1 g
1 options
Produktkod. 30374213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5257831G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Arginine hydrochloride
CAS 32042-43-6
Molekylformel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Arginine, hydrochloride (9CI), DL-Arginine, hydrochloride, Arginine hydrochloride (1:?)
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
LEDER Cl.NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-karbamimidamidopentaninsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Formel vikt 210.0884