Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginmonohydrat, 98 %
Produktkod. 10052170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10052170
Brand: Thermo Scientific Chemicals 167125000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3130-87-8 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3130-87-8
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC-namn 2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER NC(CC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Asparagine monohydrate
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Merck Index 14, 837
Transmittans 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Vatten 10.5 to 13.5% (K.F.)
Kvantitet 500 g
Formel vikt 150.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.