Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginmonohydrat, 98 %
Produktkod. 10741441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
10741441 25 g 25g
10488910 100 g 100g
10052170 500 g 500g
10046303 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10741441 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 167120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 SEK
    279.65 SEK / 25g
    Save 36.35 SEK
    11% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3130-87-8 | C4H8N2O3 | 132,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3130-87-8
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC-namn 2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material DL-Asparagine monohydrate
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Merck Index 14, 837
Transmittans 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm cell
Vatten 10,5 till 13,5 % (K.F.)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 150.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.