Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginmonohydrat, 98 %
Produktkod. 11479766
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479766 500 g 500g
11469766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479766 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B20273.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 69833-18-7 | C4H8N2O3 | 132,12 g/mol
DL-asparaginmonohydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används för att framställa DL-asparaginiumnitrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-asparaginmonohydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används för att framställa DL-asparaginiumnitrat.
Löslighet
Löslig i vatten, syror och alkalier.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69833-18-7
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
LEDER NC(CC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Asparagine monohydrate
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Beilstein 6234992
Löslighetsinformation Löslig i vatten, syror och alkalier.
IUPAC-namn 2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
Kvantitet 500 g
Formel vikt 150,14 (132,12 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.