Läs mer
DL-Asparaginmonohydrat, TRC
Produktkod. 30347449
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30347449 100 g
1 options
Produktkod. 30347449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA788985100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Asparagine hydrate
CAS 69833-18-7
Molekylformel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Kvantitet 100 g
Synonym DL-Asparagine hydrate, Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate (9CI), DL-Asparagine, monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
LEDER O.NC(CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn 2,4-diamino-4-oxobutansyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.0641