Läs mer
DL-Asparaginmonohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Asparagine hydrate |
| CAS | 69833-18-7 |
| Molekylformel | C4 H8 N2 O3 . H2 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | DL-Asparagine hydrate, Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate (9CI), DL-Asparagine, monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2 |
| LEDER | O.NC(CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-diamino-4-oxobutansyra; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.13 |
| Formel vikt | 150.0641 |