Läs mer
DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 14341-75-4 |
| Molekylformel | C4 D3 H4 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (±)-Aspartic Acid-d3, Aminosuccinic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.12 |
| Formel vikt | 136.0563 |