Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginsyra, 98+%
Produktkod. 11430234
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430234 2500 g 2500g
11410234 100 g 100g
11420234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430234 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13646.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
DL-asparaginsyra används i studier av faktorer och tillstånd som förbättrar sperma och spermiekvalitet. Dess konjugatbas D-aspartat har potentiell användning som ett terapeutiskt medel vid behandling av schizofrenirelaterade symtom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-asparaginsyra används i studier av faktorer och tillstånd som förbättrar sperma och spermiekvalitet. Dess konjugatbas D-aspartat har potentiell användning som ett terapeutiskt medel vid behandling av schizofrenirelaterade symtom.
Löslighet
Löslig i vatten och saltsyra. Olösligt i eter och alkohol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-45-8
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.10
MDL-nummer MFCD00063083
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC-namn 2-aminobutandisyra
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Aspartic acid
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Beilstein 774618
Löslighetsinformation Löslig i vatten och saltsyra. Olöslig i eter och alkohol.
Kvantitet 2500 g
Formel vikt 133.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.