Läs mer
DL-asparaginsyra, 99+%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11383979 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383979 250 g 250g
11393979 500 g 500g
11303989 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383979 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210080383
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 617-45-8
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.10
MDL-nummer MFCD00063083
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC-namn 2-aminobutandisyra
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Aspartic acid
Analysprocentintervall 99+%
Kvantitet 250 g
Formel vikt 133.1
Fysisk form Kristallin