Läs mer
DL-asparaginsyra, 99+%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11393979 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393979 500 g 500g
11383979 250 g 250g
11303989 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393979 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210080390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 500g
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Racemisk blandning av den proteinogena aminosyran L-aspartat och den icke-proteinogena aminosyran D-aspartat, använd i studier om spermas och spermiekvalitet.
  • CAS-nummer: 617-45-8
  • Molekylformel: C4H7NR4
  • Molekylvikt: 133,1
  • Renhet: ≥99,0 %
  • Smältpunkt: >300 °C (lit.)
  • Löslighet: Löslig i NaOH 100 mg/ml
  • pH: 3,0 (Lit.)
  • Optisk rotation: + 25,5 ° (lit.)
  • Biokemiska fysiologiska effekter: DL-asparaginsyra är en racemisk blandning av den proteinogena aminosyran L-aspartat och den icke-proteinogena aminosyran D-aspartat, som används i studier om faktorer och förhållanden som förbättrar kvaliteten på spermier och spermier.
  • Användningsbeskrivning: Forskning eller vidare tillverkningsanvändning endast för direkt mänskligt bruk.
Kemiska identifierare
CAS 617-45-8
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.10
MDL-nummer MFCD00063083
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC-namn 2-aminobutandisyra
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Aspartic acid
Analysprocentintervall 99+%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 133.1
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Forskning
Fysisk form Kristallin