Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-homoprolinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15484367
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484367 250 mg 250mg
15474367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484367 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H31749.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 71985-79-0 | C6H12ClNO2 | 165,617 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71985-79-0
Molekylformel C6H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.617
MDL-nummer MFCD11506301
InChI-nyckel VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 12514707
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-2-ylättiksyra;hydroklorid
LEDER C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-beta-Homoproline hydrochloride
Smältpunkt 171 °C till 174 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.