Läs mer
DL-beta-Proline hydrochloride, 95%
Produktkod. 15493848
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493848 250 mg 250mg
15483848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57365.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 953079-94-2 | C5H10ClNO2 | 151.59 g/mol
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Det används som en nyckelmellanprodukt för att framställa två olika pyrrolidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Det används som en nyckelmellanprodukt för att framställa två olika pyrrolidiner.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953079-94-2
Molekylformel C5H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 151.59
MDL-nummer MFCD06801272
InChI-nyckel OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, beta-proline hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, pubchem16223, beta-proline hydrochloride, ksc494m2f, pyrrolidine-3-carboxylicacidhydrochloride, 3-pyrrolidine carboxylic acid hydrochloride, rs-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 44890816
IUPAC-namn pyrrolidin-3-karboxylsyra;hydroklorid
LEDER C1CNCC1C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-beta-Proline hydrochloride
Smältpunkt 30°C to 38°C
Kvantitet 250 mg
Flampunkt >110°C (230°F)
Formel vikt 151.59
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.