Läs mer
DL-beta-prolinol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443748
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443748 1 g 1g
15453748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57225.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 5082-74-6 | Molekylformel: C5H11NO | Molekylvikt: 101,15 g/mol
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lätt löslig i vatten
Anteckningar
Förvara på en sval, ventilerad plats. Undvik starka oxiderande material. Hygroskopiskt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5082-74-6
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD07773080
InChI-nyckel QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
PubChem CID 13400657
IUPAC-namn (pyrrolidin-3-yl)metanol
LEDER OCC1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-beta-Prolinol
Densitet 0.979
Kokpunkt 165 °C till 171 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 1420904
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 101.15
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.