Läs mer
DL-Boc-pipekolinsyra, TRC
Produktkod. 30346339
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30346339 5 g
1 options
Produktkod. 30346339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6619555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Boc-pipecolic Acid
CAS 98303-20-9
Molekylformel C11H19NO4
Kvantitet 5 g
Synonym (±)-1,2-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (±)-N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic Acid, 1-[tert-Butyloxycarbonyl]-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxylic Acid, 1-tert-Butyl 1,2-Piperidinedicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)pipecolinic Acid, N-tert-Butoxycarbonylpipecolic Acid, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid Mono-tert-butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonyl]piperidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 229.27
Formel vikt 229.1314