Läs mer
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, 99%
Produktkod. 10480151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10480151 500 mg Glasflaska 500mg
10646554 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309475000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5072-26-4
Molekylformel C8H18N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 222.30
MDL-nummer MFCD00070309
InChI-nyckel KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
PubChem CID 21157
ChEBI CHEBI:28714
IUPAC-namn 2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansyra
LEDER CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 215°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15, 1528
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 222.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.