Läs mer
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, MedChemExpress
Produktkod. 16480437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16480437 50 mg
1 options
Produktkod. 16480437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY106376
MedChemExpress DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Fysisk form Solid
CAS 5072-26-4
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H18N2O3S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Buthionine sulfoximine BSO
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (112.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC(C(N)CCS(CCCC)(=N)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 222.31
Formel vikt 222.31
Procent renhet 98.0%