missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Camphene, Tech |
| CAS | 79-92-5 |
| Molekylformel | C10H16 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | camphene, comphene, 2,2-dimethyl-3-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane, +/--camphene, 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, bicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene, fema no. 2229 |
| InChI-nyckel | CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1(C2CCC(C2)C1=C)C |
| IUPAC-namn | 3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.238 |
| PubChem CID | 6616 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?