Läs mer
DL-Camphor, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10127653 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10127653 250 g Plastflaska 250g
10730861 1 kg Plastflaska 1kg
11934831 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10127653 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-22-2
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI-nyckel DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC-namn 4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Camphor
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Densitet 64g/mL
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 64°C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 07,IV,213
Merck Index 15,1734
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Formel vikt 152.24
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Camphor
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Camphor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.