Läs mer
DL-Camphor, Extra Pure, SLR, Synthetic, Fisher Chemical
Produktkod. 10121660 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10121660 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10121660 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/2560/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 76-22-2
Smältpunkt 175°C
Färg White
Kokpunkt 204°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C10H16O
MDL-nummer 74738
Kvantitet 250 g
InChI-nyckel DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
IUPAC-namn 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 152.24
Formel vikt 152.24g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Camphor
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.