Läs mer
dl-Camphorquinone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15839970
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839970 10 g 10g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15839970 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8145310010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 10373-78-1
Smältpunkt 197°C to 203°C (External MSDS)
MDL-nummer MFCD00064160
Kvantitet 10 g
Synonym DL-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione, DL-Camphorquinone
Molekylvikt (g/mol) 166.22