Läs mer
DL-Carnitine Benzyl Ester Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Carnitine Benzyl Ester Chloride |
| CAS | 16224-32-1 |
| Molekylformel | C14H22ClNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Benzyl Ester, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22NO3.ClH/c1-15(2,3)10-13(16)9-14(17)18-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-8,13,16H,9-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)CC(O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 4-(benzyloxy)-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.78 |
| Formel vikt | 287.13 |