Läs mer
DL-karnitinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10234230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234230 25 g Plastflaska 25g
10244230 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108450250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 461-05-2 | C7H15NO3·HCl | 197.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-05-2
Molekylformel C7H15NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 197.66
MDL-nummer MFCD00011904
InChI-nyckel JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonym dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC-namn (3-karboxi-2-hydroxipropyl)-trimetylazanium;hydroklorid
LEDER C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Carnitine hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 190°C to 205°C
Färg Vitt
pH 1.8 to 2.5 (10% soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 1849
Specifik rotation −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol,slightly soluble in cold ethanol,practically insoluble in acetone and ether
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 197.66
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystals, Powder, Needles or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Carnitine hydrochloride
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.