missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
dl-Carnitine Hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 461-05-2 |
| MDL-nummer | MFCD00011904 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | DL-Carnitine hydrochloride, DL-Carnitine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.66 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?