missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Cysteine-3,3-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Cysteine-3,3-d2 |
| CAS | 124051-54-3 |
| Molekylformel | C3 D2 H5 NO2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cysteine-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(S)C(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3,3-dideuterio-3-sulfanyl-propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.17 |
| Formel vikt | 123.0323 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?