Läs mer
DL-Cysteine, 96%
Produktkod. 15482558
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482558 5 g 5g
15492558 25 g 25g
15402568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56126.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
DL-Cysteine är en NMDA-agonist vid quisqualatreceptorer i hög koncentration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Cysteine är en NMDA-agonist vid quisqualate-receptorer i hög koncentration.
Löslighet
Löslig i vatten (delvis), 1 N HCl (25 mg/ml), etanol och ättiksyra. Olösligt i aceton.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3374-22-9
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.15
MDL-nummer MFCD00004881
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC-namn 2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER NC(CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Cysteine
Smältpunkt 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 121.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.