Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-cystein, 97 %
Produktkod. 11330686 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11330686 50 g Glasflaska 50g
11320686 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330686 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 230120500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3374-22-9
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.15
MDL-nummer MFCD00004881
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC-namn 2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER NC(CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Cysteine
Smältpunkt 225,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, IV, 3145
Merck Index 10, 2775
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, olöslig eter, aceton, bensen, kol, disulfid, etylacetat och koltetraklorid
Kvantitet 50 g
Formel vikt 121.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Cysteine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.