Läs mer
DL-Cysteine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15274238 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15274238 5 g 5g
15284238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15274238 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448260050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10318-18-0
Molekylformel C3H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.61
MDL-nummer MFCD00064552,MFCD00012632
InChI-nyckel IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC-namn 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Cysteine hydrochloride
Smältpunkt 156.0°C to 161.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.61
Procent renhet ≥94.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.