Läs mer
DL-Cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Cysteine |
| CAS | 3374-22-9 |
| Molekylformel | C3 H7 N O2 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cysteine, DL- (8CI), DL-Cysteine, (±)-Cysteine, NSC 63864 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6) |
| LEDER | NC(CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-sulfanylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.16 |
| Formel vikt | 121.0197 |