Läs mer
DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6 |
| CAS | 352431-53-9 |
| Molekylformel | C6 D6 H6 N2 O4 S2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6 (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4 H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(SSC([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O)C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxy-1,1,2-trideuterioethyl)disulfanyl]-2,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.34 |
| Formel vikt | 246.0615 g/mol |
| Visa mer |