missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6, TRC

Produktkod. 30354139
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354139 2 mg
30363383 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30354139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9978512MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 352431-53-9
Molekylformel C6 D6 H6 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 246.34
Synonym Cystine-2,2′,3,3,3′,3′-d6 (9CI)
IUPAC-namn 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxy-1,1,2-trideuterioethyl)disulfanyl]-2,3,3-trideuteriopropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3D,4D
Kvantitet 2 mg
Formel vikt 246.0615
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.