Läs mer
DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6, TRC
Produktkod. 30363383
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363383 1 mg
30354139 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30363383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9978511MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352431-53-9
Molekylformel C6 D6 H6 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 246.34
Synonym Cystine-2,2′,3,3,3′,3′-d6 (9CI)
IUPAC-namn 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxy-1,1,2-trideuterioethyl)disulfanyl]-2,3,3-trideuteriopropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3D,4D
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 246.0615