missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-cystin dihydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11473410 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473410 1 g 1g
11483410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11473410 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210145201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 90350-38-2
Molekylformel C6H14Cl2N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 313.21
MDL-nummer MFCD00084652,MFCD00064228
InChI-nyckel HHGZUQPEIHGQST-UHFFFAOYNA-N
Synonym cystine dihydrochloride, cytosine-retha-d-riboside hydrochloride, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid dihydrochloride, cystinhydrochlorid, cystine,dihydrochloride, dl-cystine hci, acmc-209bj2, dl-cystine dihydrochloride, dl-cystine dihydrochloride crystalline, 2-amino-3-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride
PubChem CID 12297018
IUPAC-namn 2-amino-3-[(2-amino-2-karboxietyl)disulfanyl]propansyradihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NC(CSSCC(N)C(O)=O)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Cystine Dihydrochloride
Namnnotering FTIR
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 313.33
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.