Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Cystine Dihydrochloride |
| Namnnotering | FTIR |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 313.33 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |