Läs mer
DL-Cystine
Produktkod. 15495759
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495759 25 g 25g
15485759 5 g 5g
15405769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63564.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923-32-0 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
DL-cystin används vid framställning av svavelhaltiga dimera och monomera ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-cystin används vid framställning av svavelhaltiga dimera och monomera ytaktiva ämnen.
Löslighet Löslig i utspädd
syra- och alkalilösning, mycket löslig i vatten, ej löslig i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 923-32-0
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
MDL-nummer MFCD00084652
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-cystine, cystine, d-cystine, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid, dicysteine, cystin, h-dl-cys-oh 2, .beta.,.beta.'-dithiodialanine, cystine, dl, cystine, l
PubChem CID 595
ChEBI CHEBI:17376
IUPAC-namn 2-amino-3-[(2-amino-2-karboxietyl)disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Cystine
Smältpunkt 227°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1728095
Merck Index 14,2782
Löslighetsinformation Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 240.3
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.