missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Cystine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Cystine |
| CAS | 923-32-0 |
| Molekylformel | C6H12N2O4S2 |
| Synonym | NSC 203781 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | NC(CSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 240.0238 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?