Läs mer
MedChemExpress DL-dithiothreitol
Produktkod. 16409457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16409457 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16409457 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15917
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress DL-dithiothreitol (DTT) is a reducing agent. DL-dithiothreitol forms a stable six-membered ring with an internal disulfide bond once oxidized.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 154.25 g/mol
CAS 12-3-3483
Innehåll och lagring 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 5 g
Synonym DTT
Löslighet H2O : ≥ 200 mg/mL (1296.60 mM) ∣ DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic)