Läs mer
R&D Systems™ DL-Dithiothreitol
Beskrivning
Reagent for maintaining SH groups in the reduced state.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Dithiothreitol |
| CAS | 12-3-3483 |
| Kvantitet | 10 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C4H10O2S2 |
| Formel vikt | 154.25 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.24 |