Läs mer
DL-ditiotreitol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476531 25 g 25g
11446531 1 g 1g
11456531 5 g 5g
11466531 10 g 10g
11486531 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11476531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 27565-41-9
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877,MFCD00064305
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonym Cleland's reagent, DTT
IUPAC-namn 1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
LEDER OC(CS)C(O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Dithiothreitol
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.2
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol