Läs mer
DL-ditiotreitol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486531 50 g 50g
11446531 1 g 1g
11456531 5 g 5g
11466531 10 g 10g
11476531 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11486531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482150
Kemiska identifierare
CAS 27565-41-9
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877,MFCD00064305
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonym Cleland's reagent, DTT
IUPAC-namn 1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
LEDER OC(CS)C(O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Dithiothreitol
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 154.2
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver