Läs mer
DL-Dithiothreitol Clelands-reagens MP Biomedicals
Produktkod. 11497690 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497690 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11497690 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210059780
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Dithiothreitol
Namnnotering Clelands reagent; Protective agent for sulfhydryl groups. Quantitatively reduces disulfides.
CAS 27565-41-9
Molekylformel C4H10O2S2
MDL-nummer MFCD00004877,MFCD00064305
Kvantitet 100 g
Synonym 1, 4-Dithiothreitol, DTT
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(CS)C(O)CS
IUPAC-namn 1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 154.24
Formel vikt 154.2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Dithiothreitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol