Läs mer
Dl-Ditiotreitol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436531 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11436531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194821.2
Används för att stabilisera sulfhydryl-innehållande enzymer. Dl-Ditiotreitol, MP Biomedicals reducerar proteindisulfidbindningar i provbuffertar före SDS-PAGE. DTT används också för att reducera disulfidbryggan av tvärbindaren N,N'-bis(akryloyl)cystamin till bröstet
DTT är ett Clelands-reagens som fungerar som ett skyddande medel för sulfhydrylgrupper (-SH). Det minskar kvantitativt disulfider (-SS- till -SH). I denna reaktion oxideras DTT till den cykliska disulfiden, vilket säkerställer reduktionen av andra disulfider i lösning. Disulfidreduktion sker snabbt vid pH 8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 27565-41-9
Smältpunkt 40°C to 50°C
pH 4.0 to 6.0 (0.1M in H2O, 25°C) (literature)
Molekylformel C4H10O2S2
MDL-nummer MFCD00004877,MFCD00064305
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent racemic, (±)-threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/mL, clear and colorless solution), ethanol, acetone, ethylate, chloroform and ether.
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(CS)C(O)CS
IUPAC-namn 1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 154.24
Formel vikt 154.2
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver