Läs mer
DL-ditiotreitol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445832 5 g 5g
11460396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04856126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    2628.97 SEK / 5g
    Save 131.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
DL-ditiotreitol, elektrofores-grad,≥ 99,5 %, vitt pulver
  • Ditiotreitol är användbart för att stabilisera enzymer som innehåller sulfhydryl.
  • Effektiv i provbuffertar för att reducera proteindisulfidbindningar före SDS-PAGE.
  • DTT kan också användas för att reducera disulfidbryggan hos tvärbindaren N,N' -bis(akryloyl)cystamin för att bryta isär matrisen av en polyakrylamidgel.
  • DTT är mindre stickande och mindre giftigt än 2-merkaptoetanol.
  • DL-Ditiotreitol är också känt som Clelands-reagens; Skyddsmedel för sulfhydrylgrupper (-SH). Reducerar kvantitativt disulfider (-SS- till -SH).
  • I denna reaktion oxideras DTT till den cykliska disulfiden som säkerställer reduktionen av andra disulfider i lösning.
Chemical Identifiers
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Specifications
Smältpunkt 40 °C till 50 °C
Färg Vitt
pH 4,0 till 6,0 (0,1 M i H2O, 25 °C)
Flampunkt 113 °C / 235,4 °F (bokstavligen)
Anteckningar om renhetsgrad ≥99.5%
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 1719757
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml – klar och färglös lösning); löslig i etanol, aceton, etylat, kloroform och eter.
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol