Läs mer
DL-ditiotreitol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460396 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460396 100 g 100g
11445832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460396 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04856127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22275.00 SEK
    21218.73 SEK / 100g
    Save 1056.27 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
DL-ditiotreitol, elektrofores-grad,≥ 99,5 %, vitt pulver
  • Ditiotreitol är användbart för att stabilisera enzymer som innehåller sulfhydryl.
  • Effektiv i provbuffertar för att reducera proteindisulfidbindningar före SDS-PAGE.
  • DTT kan också användas för att reducera disulfidbryggan hos tvärbindaren N,N' -bis(akryloyl)cystamin för att bryta isär matrisen av en polyakrylamidgel.
  • DTT är mindre stickande och mindre giftigt än 2-merkaptoetanol.
  • DL-Ditiotreitol är också känt som Clelands-reagens;
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
IUPAC-namn (2R,3R)-1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
LEDER O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
Specifikationer
Smältpunkt 40 °C till 50 °C
Färg Vitt
pH 4,0 till 6,0 (0,1 M i H2O, 25 °C)
Flampunkt 113 °C / 235,4 °F (bokstavligen)
Anteckningar om renhetsgrad ≥99.5%,
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 1719757
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml – klar och färglös lösning); löslig i etanol, aceton, etylat, kloroform och eter.
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver